Imprimer
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 116 EUR
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈INO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11647536
Numéro CAS: 134283-64-0