Imprimer
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111049-10G OR111049-1G OR111049-5G
APOSOR111049-10GEA 0 EUR
APOSOR111049-10G APOSOR111049-1G APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175088
Numéro CAS: 72806-65-6