Imprimer
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111046-10G OR111046-1G OR111046-5G
APOSOR111046-10GEA 0 EUR
APOSOR111046-10G APOSOR111046-1G APOSOR111046-5G
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203763
Numéro CAS: 223560-37-0