Imprimer
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111019-1G OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA 198 EUR
APOSOR111019-1G APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Formule: C₁₃H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12417043
Numéro CAS: 58335-85-6