Imprimer
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111015-1G OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA 149 EUR
APOSOR111015-1G APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025317
Numéro CAS: 14282-79-2