Imprimer
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11101-1G OR11101-5G
APOSOR11101-1GEA 0 EUR
APOSOR11101-1G APOSOR11101-5G
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Point de fusion: 281…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171464
Numéro CAS: 4300-43-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III