Imprimer
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(3-bromopropoxy)benzene
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Formule: C₉H₁₀Br₂O
MW: 293.983 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00596633
Numéro CAS: 7497-87-2