Imprimer
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 198 EUR
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄BrNO
MW: 292.171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11607780
Numéro CAS: 1082875-57-7