Imprimer
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 0 EUR
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230584
Numéro CAS: 86818-19-1