Imprimer
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 0 EUR
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804545
Numéro CAS: 198281-55-9