Imprimer
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110866-1G OR110866-5G
APOSOR110866-1GEA 186 EUR
APOSOR110866-1G APOSOR110866-5G
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14897193
Numéro CAS: 77995-06-3