Imprimer
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110861-1G OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA 313 EUR
APOSOR110861-1G APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973596
Numéro CAS: 7748-59-6