Imprimer
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110844-1G OR110844-250MG
APOSOR110844-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110844-1G APOSOR110844-250MG
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412636
Numéro CAS: 113511-45-8