Imprimer
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110738-1G OR110738-5G
APOSOR110738-1GEA 0 EUR
APOSOR110738-1G APOSOR110738-5G
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03830209
Numéro CAS: 31366-85-5