Imprimer
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110700-1G OR110700-250MG OR110700-5G
APOSOR110700-1GEA 186 EUR
APOSOR110700-1G APOSOR110700-250MG APOSOR110700-5G
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formule: C₄H₈N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18805199
Numéro CAS: 79010-42-7