Imprimer
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 288 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505356
Numéro CAS: 167626-55-3