Imprimer
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 137 EUR
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₆H₁₈N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180918
Numéro CAS: 499771-07-2