Imprimer
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110688-10G OR110688-1G OR110688-5G
APOSOR110688-10GEA 346 EUR
APOSOR110688-10G APOSOR110688-1G APOSOR110688-5G
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Formule: C₂₃H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100648
Numéro CAS: 249278-33-9