Imprimer
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110656-1G OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA 248 EUR
APOSOR110656-1G APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02029368
Numéro CAS: 1006572-22-0