Imprimer
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110639-1G OR110639-10G
APOSOR110639-1GEA 198 EUR
APOSOR110639-1G APOSOR110639-10G
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01240570
Numéro CAS: 100619-73-6