Imprimer
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110619-1G OR110619-5G
APOSOR110619-1GEA 296 EUR
APOSOR110619-1G APOSOR110619-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11920519
Numéro CAS: 1073559-55-3