2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110605-1G
OR110605-10G
OR110605-5G
APOSOR110605-1GEA
0
EUR
APOSOR110605-1G
APOSOR110605-10G
APOSOR110605-5G
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formule:
C₁₁H₈Br₂N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12756234 Numéro CAS: 1227955-12-5 |