Imprimer
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110582-1G OR110582-10G OR110582-5G
APOSOR110582-1GEA 0 EUR
APOSOR110582-1G APOSOR110582-10G APOSOR110582-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973599
Numéro CAS: 1227954-66-6