Imprimer
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110578-1G OR110578-5G
APOSOR110578-1GEA 371 EUR
APOSOR110578-1G APOSOR110578-5G
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973598
Numéro CAS: 1227954-54-2