Imprimer
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110566-1G OR110566-10G OR110566-5G
APOSOR110566-1GEA 198 EUR
APOSOR110566-1G APOSOR110566-10G APOSOR110566-5G
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109538
Numéro CAS: 351076-06-7