Imprimer
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110504-1G OR110504-5G
APOSOR110504-1GEA 248 EUR
APOSOR110504-1G APOSOR110504-5G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102517
Numéro CAS: 25562-89-4