Imprimer
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110489-1G OR110489-5G
APOSOR110489-1GEA 0 EUR
APOSOR110489-1G APOSOR110489-5G
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11156483
Numéro CAS: 364323-77-3