Imprimer
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-(Oct-1-yl)phenyl]methanol
OR110470-1G OR110470-5G
APOSOR110470-1GEA 212 EUR
APOSOR110470-1G APOSOR110470-5G
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202723
Numéro CAS: 40016-25-9