Imprimer
Methyl 4-octylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110469-10G OR110469-1G OR110469-5G
APOSOR110469-10GEA 0 EUR
APOSOR110469-10G APOSOR110469-1G APOSOR110469-5G
Methyl 4-octylbenzoate
Methyl 4-octylbenzoate
Formule: C₁₆H₂₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203813
Numéro CAS: 54256-51-8