Imprimer
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110468-1G OR110468-5G
APOSOR110468-1GEA 248 EUR
APOSOR110468-1G APOSOR110468-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₉ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927959
Numéro CAS: 353277-58-4