Imprimer
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110450-1G OR110450-250MG
APOSOR110450-1GEA 207 EUR
APOSOR110450-1G APOSOR110450-250MG
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Formule: C₁₀H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384920
Numéro CAS: 1378457-21-6