Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110423-1G OR110423-250MG OR110423-5G
APOSOR110423-1GEA 112 EUR
APOSOR110423-1G APOSOR110423-250MG APOSOR110423-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₈H₈N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012810
Numéro CAS: 119448-27-0