Imprimer
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110421-1G OR110421-5G OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA 115 EUR
APOSOR110421-1G APOSOR110421-5G APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₈H₆BrN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384918
Numéro CAS: 1007578-99-5