Imprimer
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 168 EUR
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041381
Numéro CAS: 46206-74-0