Imprimer
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110364-1G OR110364-5G
APOSOR110364-1GEA 40.6 EUR
APOSOR110364-1G APOSOR110364-5G
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204349
Numéro CAS: 19013-15-1