Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110318-1G OR110318-500MG
APOSOR110318-1GEA 377 EUR
APOSOR110318-1G APOSOR110318-500MG
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030795
Numéro CAS: 180994-87-0