Imprimer
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110283-1G OR110283-5G
APOSOR110283-1GEA 0 EUR
APOSOR110283-1G APOSOR110283-5G
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Formule: C₁₆H₂₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191322
Numéro CAS: 1303890-35-8