Imprimer
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 330 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227.058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191321
Numéro CAS: 1004550-19-9