Imprimer
Ethyl 4-octylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110268-1G OR110268-5G
APOSOR110268-1GEA 128 EUR
APOSOR110268-1G APOSOR110268-5G
Ethyl 4-octylbenzoate
Ethyl 4-octylbenzoate
Formule: C₁₇H₂₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204568
Numéro CAS: 133002-71-8