Imprimer
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 0 EUR
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179573
Numéro CAS: 23466-27-5