Imprimer
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110246-1G OR110246-250MG
APOSOR110246-1GEA 256 EUR
APOSOR110246-1G APOSOR110246-250MG
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406816
Numéro CAS: 1227954-86-0