Imprimer
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 125 EUR
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 114 °C
Densité: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052519
Numéro CAS: 37128-24-8