Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110147-1G OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA 743 EUR
APOSOR110147-1G APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formule: C₈H₇BrN₄O
MW: 255.071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602378
Numéro CAS: 1427460-82-9