Imprimer
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 401 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21336365
Numéro CAS: 334711-68-1