Imprimer
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Heptyl-1H-indazol-6-amine
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 372 EUR
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Formule: C₁₄H₂₁N₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12103247
Numéro CAS: 1155102-93-4