Imprimer
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110106-1G OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA 360 EUR
APOSOR110106-1G APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909347
Numéro CAS: 1440535-47-6