Imprimer
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 0 EUR
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₇ClN₂OS
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250568
Numéro CAS: 243968-08-3