Imprimer
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110049-5G OR110049-10G
APOSOR110049-5GEA 31.9 EUR
APOSOR110049-5G APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formule: C₈H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22376562
Numéro CAS: 17403-47-3