Imprimer
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1098-100MG OR1098-250MG OR1098-1G
APOSOR1098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR1098-100MG APOSOR1098-250MG APOSOR1098-1G
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₇H₃₆N₂O₂
Point de fusion: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094503
Numéro CAS: 109792-60-1