Imprimer
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1097-1G OR1097-250MG
APOSOR1097-1GEA 161 EUR
APOSOR1097-1G APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₃₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094501
Numéro CAS: 216961-61-4